Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Artikelnummer. p-6966013
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SIA256
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15517345
Brand: Scientific Industries SI™ 83041320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder de samme funktioner som Vortex-Genie™ 2 med digital styring og visning af hastighed og tid. Videnskabelige industrier SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 giver altid en præcis blanding.
  • Digitalt display giver nøjagtighed, reproducerbarhed og repeterbarhed
  • Timer funktion:
    • Tryk på Til: 1 til 99 sek.
    • Håndfri: 1 til 99 min. eller kontinuerligt
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer
Tekniske data
Hastighedsområde 500 til 2850 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Produkttype Vortexblander
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Model- SIA256
Inkluderer 76 mm platform, Pop-off kop
Driftstilstande Tryk på Til, håndfri