Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Artikelnummer. 15517345 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Model-:
SIA256
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Model- Pakningsstørrelse
15517345 EU-stik SIA256 Hver
1 options
Artikelnummer. 15517345 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4835.60 DKK
    3751.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 1083.85 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Indeholder de samme funktioner som Vortex-Genie™ 2 med digital styring og visning af hastighed og tid. Videnskabelige industrier SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 giver altid en præcis blanding.
  • Digitalt display giver nøjagtighed, reproducerbarhed og repeterbarhed
  • Timer funktion:
    • Tryk på Til: 1 til 99 sek.
    • Håndfri: 1 til 99 min. eller kontinuerligt
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 500 til 2850 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Produkttype Vortexblander
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Model- SIA256
Inkluderer 76 mm platform, Pop-off kop
Driftstilstande Tryk på Til, håndfri