Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digital Tube Rockers
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Description
De Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker giver jævn omrøring til blanding af prøver i reagensglas. Designet til ensartet prøveophæng med et kompakt fodaftryk.
- Digital visning af hastighed og hældningsvinkel
- Hastighedsområde: 2– 40 rpm
- Hastighedsnøjagtighed:± 1 rpm
- Justerbar vippevinkel: 1-48° (± 24° )
- Vinkelnøjagtighed:± 1°
- Rørkapacitet:
- Standard: 16 x 10-20 mm rør / 7 x 22-30 mm rør
- Dobbelt platform: 30 x 10-20 mm rør / 14 x 22-30 mm rør
- Valgfri dobbelt platform tilbyder stor rørkapacitet.
Specifications
Specifications
| Hastighedskontrol nøjagtighed | ±1 rpm |
| Hastighedsområde | 2 til 40 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V |
| Strømstyrke | 0,1 A |
| Holder | Rør |
| Rørstørrelse | 30 mm dia. |
| Produkttype | Digital Tube Rocker |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Stiktype | EU-, UK-, CN-stik |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Show More |