Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digital Tube Rockers
Artikelnummer. 17358272 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Artikelnummer. Stiktype Certificeringer/compliance
17358272 EU-, UK-, CN-stik CE
1 options
88882017 (US-stik), 88882018 (EU, UK, CN-stik)
Artikelnummer. 17358272 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88882018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6905.00 DKK
    6768.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 136.24 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
88882017 (US-stik), 88882018 (EU, UK, CN-stik)
Digital Tube Rocker er en præcisionsstyret platformsmixer, der rummer dobbelt kapacitet i et kompakt fodaftryk for jævn vippende og ensartet affjedring.
De Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker giver jævn omrøring til blanding af prøver i reagensglas. Designet til ensartet prøveophæng med et kompakt fodaftryk.
  • Digital visning af hastighed og hældningsvinkel
  • Hastighedsområde: 2– 40 rpm
  • Hastighedsnøjagtighed:± 1 rpm
  • Justerbar vippevinkel: 1-48° (± 24° )
  • Vinkelnøjagtighed:± 1°
  • Rørkapacitet:
    • Standard: 16 x 10-20 mm rør / 7 x 22-30 mm rør
    • Dobbelt platform: 30 x 10-20 mm rør / 14 x 22-30 mm rør
  • Valgfri dobbelt platform tilbyder stor rørkapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm
Hastighedsområde 2 til 40 rpm
Elektriske krav 100/240 V
Spænding 100/240 V
Strømstyrke 0,1 A
Holder Rør
Rørstørrelse 30 mm dia.
Produkttype Digital Tube Rocker
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Metal
Mål (D x B x H) Indvendig 411 x 144 x 146 mm (16,2 x 5,7 x 5,7 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 330 x 140 x 12 mm (13 x 5,5 x 0,5 tommer)
Forsendelsesvægt (engelsk) 9.9 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg
Vægt (engelsk) 7.5 lb.
Vægt (metrisk) 3.4 kg
Controller type Digital kontrol
Model- Digital Tube Rocker
Vise Digital
Til brug med (udstyr) 88882158, 88882159, 88882160, diameter 5 mm - 30 mm rør
Fugtighedsområde 20 % til 85 %
Inkluderer Dimple gummimåtte 88882159
Motortype DC motor
Antal stillinger 14
Platform stil Bakke