Få mere at vide
TFA Dostmann Digital Triple Timer TRIPLE TIME
Beskrivelse
Denne digitale timer med stopur er ikke kun den perfekte følgesvend til hverdagen, den er også velegnet til professionelle applikationer. Uanset om du koger æg til morgenmad, farve hår eller overvåger processer i laboratoriet, tæller denne timer fra TFA nøjagtigt den indstillede tid ned eller stopper tiden til sekundet. På dens 3-fold display kan du overvåge tre målinger på samme tid og også se tiden. Med sin praktiske magnet kan du hurtigt og nemt fastgøre timeren til metaloverflader.
- 3 timere, mulighed for samtidig drift
- Stopur
- Ur
- Visning af timer/minutter/sekunder
- Med monteringsmagnet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital timer |
| Tidsområde | 19 timer. 59 min. 59 sek. |
| Alarmer | Hørbar/synlig |
| Vise | LCD-skærm |
| Batteritype | 1 x 1,5 V AAA |
| Farve | Hvid |
| Vægt (metrisk) | 76 g |