Få mere at vide
WTW™ Digital Triple Channel Multi Parameter Sonde Kit til WTW™ IDS sensorer
Artikelnummer. 13446768
Skift visning
Til brug med (udstyr):
IDS sensorer, SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P, FDO™ 925 -P
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
13446768 IDS sensorer, SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P, FDO™ 925 -P Hver
1 options
Artikelnummer. 13446768 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 401206
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Designet til dybdemålinger til 100m og til pH, ledningsevne, DO-måling
Inkluderer Indbygget tryksensor, skærm, vægt, beskyttelseshætte, brugsanvisning, cd-rom med software, 1,5 m tilslutningskabel til AS IDS/1.5, bæretaske inkl SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P
Til brug med (udstyr) IDS sensorer, SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P, FDO™ 925 -P