Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 1,5 ml og 2,0 ml
Artikelnummer. 15362205 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal steder:
18
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder Pakningsstørrelse
15362205 18 Hver
1 options
Artikelnummer. 15362205 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88870113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 DKK
    910.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.76 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blandet blok, 1,5mL og 2,0mL
Kapacitet (metrisk) 18 x 1.5 mL, 10 x 2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 18 x 1,5 ml og 10 x 2,0 ml
Belysning LED
Antal steder 18
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)