Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 40 x 0,5 ml
Artikelnummer. 15332205 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15332205
Brand: Thermo Scientific™ 88870110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 40 x 0,5 ml blok
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 40 x 0.5mL
Belysning LED
Antal steder 40
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)