Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 6 x 25 mm dia.
Artikelnummer. 15322205 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15322205
Brand: Thermo Scientific™ 88870109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Øg laboratoriets alsidighed med Thermo Scientific™ digitale tørbade, som tilbyder en række konfigurationer med udskiftelige modulære blokke til en række anvendelsesbehov. Designet til grundlæggende til avancerede applikationer med en maks. temperatur på °130 C, en timer og fås i 1, 2 og 4 blokstørrelser.
Thermo Scientific digitale tørbade fås i en række konfigurationer til at rumme 1, 2 og 4 udskiftelige modulære blokke til at rumme en række forskellige beholdere og applikationer.
  • Digital styring og visning af tid og temperatur
  • Avanceret intern temperaturfølende sonde for enestående temperaturnøjagtighed og kontrol
  • Præcis temperaturstyring med PID-kredsløb
  • Temperaturkalibrering gør det muligt at forskyde temperaturen til den ønskede værdi
  • Timer giver brugeren mulighed for nøjagtigt at overvåge opvarmningstiden
  • Bredt udvalg af udskiftelige varmeblokke af aluminiumslegering giver alsidighed og muliggør nem rengøring og desinficering
  • Pulverlakeret stålhuskonstruktion sikrer holdbarhed
  • Indbygget overtemperaturbeskyttelsesanordning garanterer prøve- og brugersikkerhed
  • Justering af temperaturafvigelse
Applikationer:
  • Prøveklargøring
  • Enzymkonservering
  • Enzym-substrat reaktioner
  • DNA-amplifikation
  • Elektroforese gel degeneration
  • Serum koagulation
Nødvendigt tilbehør:
  • Enhed skal bestilles med blok(e)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Varmeblok 6 x 25mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 6 x 25mm
Belysning LED
Antal steder 6
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)