Learn More
Thermo Scientific™ Blok, 12 x 18 mm dia.
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Antal steder:
12
Description
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
- Garanti: 2 år
Specifications
Specifications
| Oversigt | 12 x 18 mm dia. blok |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller) |
| Holder | 12 x 18mm |
| Belysning | LED |
| Antal steder | 12 |
| Type | Blok |
| Dimensioner (L x B x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer) |