Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brønds halv-/helskørt PCR-pladeblok
Artikelnummer. 15362215 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15362215
Brand: Thermo Scientific™ 88870121
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96-brønds halv-/helskørt PCR
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 1 x 96 brønds halv- eller helskørt PCR-plade
Belysning LED
Antal steder 96
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 55 mm (3 x 4,9 x 2,17 tommer)