Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brønds ikke-skørt PCR-pladeblok
Shop alle Thermo Scientific produkter
Dimensioner (L x B x H):
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Øg laboratoriets alsidighed med Thermo Scientific™ digitale tørbade, som tilbyder en række konfigurationer med udskiftelige modulære blokke til en række anvendelsesbehov. Designet til grundlæggende til avancerede applikationer med en maks. temperatur på °130 C, en timer og fås i 1, 2 og 4 blokstørrelser.
Thermo Scientific digitale tørbade fås i en række konfigurationer til at rumme 1, 2 og 4 udskiftelige modulære blokke til at rumme en række forskellige beholdere og applikationer.
- Digital styring og visning af tid og temperatur
- Avanceret intern temperaturfølende sonde for enestående temperaturnøjagtighed og kontrol
- Præcis temperaturstyring med PID-kredsløb
- Temperaturkalibrering gør det muligt at forskyde temperaturen til den ønskede værdi
- Timer giver brugeren mulighed for nøjagtigt at overvåge opvarmningstiden
- Bredt udvalg af udskiftelige varmeblokke af aluminiumslegering giver alsidighed og muliggør nem rengøring og desinficering
- Pulverlakeret stålhuskonstruktion sikrer holdbarhed
- Indbygget overtemperaturbeskyttelsesanordning garanterer prøve- og brugersikkerhed
- Justering af temperaturafvigelse
- Prøveklargøring
- Enzymkonservering
- Enzym-substrat reaktioner
- DNA-amplifikation
- Elektroforese gel degeneration
- Serum koagulation
- Enhed skal bestilles med blok(e)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PCR-pladeblok uden skørter, 96 brønde |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller) |
| Holder | 1 x 96 brønds ikke-skørt PCR-plade |
| Belysning | LED |
| Materiale | Stål |
| Antal steder | 96 |
| Temperaturområde (metrisk) | 130 °C |
| Type | Blok |
| Dimensioner (L x B x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer) |