Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 50 mL konisk rør
Artikelnummer. 15332215 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15332215
Brand: Thermo Scientific™ 88870119
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 50mL konisk rørblok
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 4 x 50 ml konisk
Belysning LED
Antal steder 4
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 tommer)