Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 0,5 ml og 0,2 ml
Artikelnummer. 15382205 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
30
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15382205
Brand: Thermo Scientific™ 88870115
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blandet blok, 0,5mL og 0,2mL
Kapacitet (metrisk) 30 x 0.5 mL, 20 x 0.2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 30 x 0,5 ml og 20 x 0,2 ml
Belysning LED
Antal steder 30
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)