Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 22 mm, 13 mm og 6 mm dia.
Shop alle Thermo Scientific produkter
Dimensioner (L x B x H):
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
- Garanti: 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Blandet blok, 22 mm, 13 mm og 6 mm dia. |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller) |
| Holder | 3 x 25 mm, 12 x 12 ∽13 mm og 6 x 6 mm |
| Belysning | LED |
| Type | Blok |
| Dimensioner (L x B x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer) |