Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 15 x 16 mm dia.
Artikelnummer. 15392195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
15
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15392195
Brand: Thermo Scientific™ 88870106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 15 x 16 mm dia. blok
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 15 x 16mm
Belysning LED
Antal steder 15
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)