Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 24 x 13 mm dia.
Artikelnummer. 15382195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal steder:
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder Pakningsstørrelse
15382195 24 Hver
1 options
Artikelnummer. 15382195 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88870105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    722.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.78 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 24 x 13 mm dia. blok
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 24 x 13mm
Belysning LED
Antal steder 24
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)