Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 28 x 2,0 ml
Artikelnummer. 15372195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal steder:
28
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder Pakningsstørrelse
15372195 28 Hver
1 options
Artikelnummer. 15372195 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88870104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    643.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.12 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Til brug med: Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 28 x 2,0 ml blok
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Holder 28 x 2.0mL
Belysning LED
Antal steder 28
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tommer)