Få mere at vide
TFA Dostmann Digital timer og stopur
Vise:
LCD-skærm
Beskrivelse
Denne digitale timer med stopur er den perfekte følgesvend til hverdagen. Det giver dig det perfekte morgenmadsæg, tider dine træningssessioner eller hjælper dig med tidsstyring på arbejdet. Knapperne under displayet giver dig mulighed for hurtigt og nemt at indstille det rigtige tidspunkt. Takket være den ekstra høje alarm bliver du pålideligt mindet. Timeren kan fastgøres på en række forskellige måder: med en magnet, stativ eller bøjle.
- Ekstra høj alarm
- Hurtig og nem tidsindstilling
- Med magnet, bordstativ og ophængningsløkke
- Stort, letlæseligt display
- Maks. tidsindstilling: 99 min, 50 sek
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital timer |
| Tidsområde | 99 min. 59 sek. |
| Alarmer | Hørbar |
| Vise | LCD-skærm |
| Batteritype | 1 x 3 V CR2032 |
| Farve | Sort |
| Vægt (metrisk) | 66 g |