Få mere at vide
TFA Dostmann Digital timer og stopur med aluminiumsoverflade
Vise:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne digitale timer med stopur er din perfekte følgesvend til hverdagen. Det kan give dig det perfekte morgenmadsæg, time dine træningssessioner eller hjælpe dig med tidsstyring på arbejdet. Dens store display er indrammet af en front af høj kvalitet i aluminium og er let at læse. Takket være dens praktiske magnet kan du hurtigt og nemt fastgøre timeren til metaloverflader eller sætte den op ved hjælp af stativet.
- Front lavet af højkvalitets aluminium
- Stort display
- Med monteringsmagnet og stativ
- Maks. tidsindstilling: 99 min, 59 sek
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital timer |
| Tidsområde | 99 min. 59 sek. |
| Alarmer | Hørbar |
| Vise | LCD-skærm |
| Batteritype | 1 x 1,5 V AAA |
| Farve | Sølv |
| Vægt (metrisk) | 70 g |