Få mere at vide
TFA Dostmann Digital timer og stopur 99 timer
Beskrivelse
Som en digital timer er 99HOURS løsningen. Med 99HOURS har du tre forudindstillede tider direkte på din skærm. Du kan hurtigt genaktivere den med et enkelt tryk. Foralarmen kan også være nyttig i visse situationer. Du kan indstille det efter dine behov. Hvis du f.eks. indstiller den til et minut, lyder en alarm et minut før tiden udløber. Perfekt til dem, der kan lide at være forberedt i god tid. Denne timer har to lydstyrkeniveauer at vælge imellem, eller du kan slukke for lyden helt. Derefter lyser kun LED-advarselslampen som en visuel alarm. Hvis timeren ikke er stoppet, viser den den forløbne tid. Med en maksimal køretid på 99 timer og 59 minutter dækker denne timer et tidsrum på over fire dage til et sekund. Få knapper, mange funktioner, robust plastikhus. Udstyret med magnet, stativ og ophængningsløkke kan du altid finde et praktisk sted til den. Det eneste andet du skal bruge er to AAA-batterier.
- Optælling og nedtællingsur
- Hukommelsesfunktion (3 gange)
- 3 lydstyrkeniveauer (højt, normalt, slukket)
- LED alarmlys
- Visning af forløbet tid
- Foralarm (frit justerbar)
- Timer/minutter og minutter/sekunder vises
- Op til 99 t/59 min eller 99 min/59 sek
- Med magnet til fastgørelse, ophængning af slids eller bordstativ
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital timer |
| Tidsområde | 99 timer. 59 min. 59 sek. |
| Alarmer | Hørbar |
| Vise | LCD-skærm |
| Batteritype | 2 x 1,5 V AAA |
| Farve | Hvid |
| Vægt (metrisk) | 70 g |