Få mere at vide
Fisherbrand™ Digitale termometre med sonde i rustfrit stål på kabel
Artikelnummer. p-200568 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +260 °C
-50 °C til +300 °C
0 °C til 200 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +500,8 °F
-58 °F til +572 °F
32 °F til 392 °F
Nøjagtighed:
±1 °C
±1 °C fra -20 °C til +100 °C
±1 °C mellem -30 til 150 °C, ellers± 2 °C
±1°C
±2 °C
Længde (metrisk) kabel:
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304,8 cm
305 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15243986
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder. Fisher Scientific™ Digitalt termometer med sonde af rustfrit stål er kemisk modstandsdygtigt over for de fleste syrer, baser og opløsningsmidler og kan bruges til at måle temperaturen på gasser, væsker, fødevarer og andre halvfaste stoffer.
  • Models 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 and 14-648-46 have alarm that can be set to alert user to temperatures that exceed setpoints
  • Some models (such as 15-077-16 and -15) have special features that print temperature, high/low memory and time of day; 15-077-29 thermometer has additional timer alarms
  • For a miniature-size thermometer, see model 15-077-32
For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and piercing food samples. Waterproof thermometers (models 15-077-9E, -9D and 14-648-46) are ideal for wet labs, wash-down areas and outdoor applications in the agricultural, petrochemical, food, and pharmaceutical industries.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0.12 in.
Dimensioner (L x B x H) 4 x 2 x 0.5 in. (10.16 x 5.1 x 1.3 cm)
Til brug med (applikation) Wet labs, wash down areas and outdoor applications in the agricultural, petrochemical, food and pharmaceutical industries
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 1.3 cm
Inkluderer AAA battery
Længde (engelsk) Kabel 120 in.
Længde (engelsk) sonde 7.25 in.
Længde (metrisk) 102 mm
Længde (metrisk) kabel 304,8 cm
Længde (metrisk) sonde 18.41 cm
Materiale Plastic
Opløsning 0.1°C
Bredde (engelsk) 2 in.
Produkttype Traceable Digital Thermometer w/Probe
Længde (engelsk) 4 in.
Maks. Temperatur (engelsk) 500.8°F
Maks. Temperatur (metrisk) 260°C
Min. Temperatur (engelsk) -58°F
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +500,8 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +260 °C
Kalibreret Yes
Nøjagtighed ±1 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 5.1 cm