Få mere at vide
Fisherbrand™ Digitale termometre med sonde i rustfrit stål på kabel
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder. Fisher Scientific™ Digitalt termometer med sonde af rustfrit stål er kemisk modstandsdygtigt over for de fleste syrer, baser og opløsningsmidler og kan bruges til at måle temperaturen på gasser, væsker, fødevarer og andre halvfaste stoffer.
- Models 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 and 14-648-46 have alarm that can be set to alert user to temperatures that exceed setpoints
- Some models (such as 15-077-16 and -15) have special features that print temperature, high/low memory and time of day; 15-077-29 thermometer has additional timer alarms
- For a miniature-size thermometer, see model 15-077-32
For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and piercing food samples. Waterproof thermometers (models 15-077-9E, -9D and 14-648-46) are ideal for wet labs, wash-down areas and outdoor applications in the agricultural, petrochemical, food, and pharmaceutical industries.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelsk) sonde | 0.12 in. |
| Dimensioner (L x B x H) | 4 x 2 x 0.5 in. (10.16 x 5.1 x 1.3 cm) |
| Til brug med (applikation) | Wet labs, wash down areas and outdoor applications in the agricultural, petrochemical, food and pharmaceutical industries |
| Højde (engelsk) | 0.5 in. |
| Højde (metrisk) | 1.3 cm |
| Inkluderer | AAA battery |
| Længde (engelsk) Kabel | 120 in. |
| Længde (engelsk) sonde | 7.25 in. |
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| Vis mere |