Få mere at vide
Fisherbrand™ Digitale termometre med sonde i rustfrit stål på kabel
Artikelnummer. 11779725 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +260 °C
-50 °C til +300 °C
0 °C til 200 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +500,8 °F
-58 °F til +572 °F
32 °F til 392 °F
Nøjagtighed:
±1 °C
±1 °C fra -20 °C til +100 °C
±1 °C mellem -30 til 150 °C, ellers± 2 °C
±1°C
±2 °C
Længde (metrisk) kabel:
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304,8 cm
305 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779725
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder. Fisher Scientific™ Digitalt termometer med sonde af rustfrit stål er kemisk modstandsdygtigt over for de fleste syrer, baser og opløsningsmidler og kan bruges til at måle temperaturen på gasser, væsker, fødevarer og andre halvfaste stoffer.
  • Modellerne 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 og 14-648-46 har alarm, der kan indstilles til at advare brugeren om temperaturer, der overstiger sætpunkterne
  • Nogle modeller (såsom 15-077-16 og -15) har specielle funktioner, der udskriver temperatur, høj/lav hukommelse og tidspunkt på dagen; 15-077-29 termometer har ekstra timeralarmer
  • For et termometer i miniaturestørrelse, se model 15-077-32
Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og piercing fødevareprøver. Vandtætte termometre (modeller 15-077-9E, -9D og 14-648-46) er ideelle til våde laboratorier, områder med afvaskning og udendørs applikationer i landbrugs-, petrokemiske, fødevare- og farmaceutiske industrier.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Especificaciones
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,19 tommer
Dimensioner (L x B x H) 4 x 3,25 x 4,75 tommer. (10 x 8,2 x 12,06 cm)
Til brug med (applikation) Vådlaboratorier, nedvaskningsområder og udendørs applikationer i landbrugs-, petrokemiske, fødevare- og farmaceutiske industrier
Højde (engelsk) 4,75 tommer.
Højde (metrisk) 12.06 cm
Inkluderer Sporbart certifikat, sonde i rustfrit stål, kabel og sølvoxidbatteri
Længde (engelsk) Kabel 29 tommer.
Længde (engelsk) sonde 7,25 tommer.
Længde (metrisk) 100 mm
Længde (metrisk) kabel 73,7 cm
Længde (metrisk) sonde 18.41 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 110 g
Bredde (engelsk) 3,25 tommer.
Produkttype Sporbart digitalt termometer m/probe
Længde (engelsk) 4 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1 °C fra -20 °C til +100 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8.2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado