Få mere at vide
Fisherbrand™ Digitale termometre med sonde i rustfrit stål på kabel
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder. Fisher Scientific™ Digitalt termometer med sonde af rustfrit stål er kemisk modstandsdygtigt over for de fleste syrer, baser og opløsningsmidler og kan bruges til at måle temperaturen på gasser, væsker, fødevarer og andre halvfaste stoffer.
- Modellerne 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 og 14-648-46 har alarm, der kan indstilles til at advare brugeren om temperaturer, der overstiger sætpunkterne
- Nogle modeller (såsom 15-077-16 og -15) har specielle funktioner, der udskriver temperatur, høj/lav hukommelse og tidspunkt på dagen; 15-077-29 termometer har ekstra timeralarmer
- For et termometer i miniaturestørrelse, se model 15-077-32
Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og piercing fødevareprøver. Vandtætte termometre (modeller 15-077-9E, -9D og 14-648-46) er ideelle til våde laboratorier, områder med afvaskning og udendørs applikationer i landbrugs-, petrokemiske, fødevare- og farmaceutiske industrier.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,14 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Måling af temperatur i væsker, luft/gas og halvfaste stoffer |
| Inkluderer | Sølvoxidbatteri, sonde i rustfrit stål |
| Længde (engelsk) Kabel | 18 tommer |
| Længde (engelsk) sonde | 7 tommer |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 45,72 cm |
| Længde (metrisk) sonde | 17 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |