Få mere at vide
Fisherbrand™ Digitale termometre med sonde i rustfrit stål på kabel
Artikelnummer. 11729735 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +260 °C
-50 °C til +300 °C
0 °C til 200 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +500,8 °F
-58 °F til +572 °F
32 °F til 392 °F
Nøjagtighed:
±1 °C
±1 °C fra -20 °C til +100 °C
±1 °C mellem -30 til 150 °C, ellers± 2 °C
±1°C
±2 °C
Længde (metrisk) kabel:
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304,8 cm
305 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11729735
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder. Fisher Scientific™ Digitalt termometer med sonde af rustfrit stål er kemisk modstandsdygtigt over for de fleste syrer, baser og opløsningsmidler og kan bruges til at måle temperaturen på gasser, væsker, fødevarer og andre halvfaste stoffer.
  • Modellerne 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 og 14-648-46 har alarm, der kan indstilles til at advare brugeren om temperaturer, der overstiger sætpunkterne
  • Nogle modeller (såsom 15-077-16 og -15) har specielle funktioner, der udskriver temperatur, høj/lav hukommelse og tidspunkt på dagen; 15-077-29 termometer har ekstra timeralarmer
  • For et termometer i miniaturestørrelse, se model 15-077-32
Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og piercing fødevareprøver. Vandtætte termometre (modeller 15-077-9E, -9D og 14-648-46) er ideelle til våde laboratorier, områder med afvaskning og udendørs applikationer i landbrugs-, petrokemiske, fødevare- og farmaceutiske industrier.
Certifications
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,25 tommer
Til brug med (applikation) Overvågning af væsker, luft/gas eller halvfaste stoffer i vandbade, køleskabe, frysere, inkubatorer og tanke
Inkluderer Sonde i rustfrit stål, AAA-batteri
Længde (engelsk) Kabel 42 tommer.
Længde (engelsk) sonde 8,5 tommer
Længde (metrisk) 100 mm
Længde (metrisk) kabel 106,6 cm
Længde (metrisk) sonde 21 cm
Materiale Plast
Opløsning 1°C
Vægt (engelsk) 4,25 oz.
Vægt (metrisk) 120 g
Produkttype Sporbart digitalt termometer m/probe
Længde (engelsk) 4 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelsk) 32 °F
Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 392 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 200 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±2 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 11 cm