Få mere at vide
Fisherbrand™ Digitale termometre med sonde i rustfrit stål på kabel
Artikelnummer. 11715843 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +260 °C
-50 °C til +300 °C
0 °C til 200 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +500,8 °F
-58 °F til +572 °F
32 °F til 392 °F
Nøjagtighed:
±1 °C
±1 °C fra -20 °C til +100 °C
±1 °C mellem -30 til 150 °C, ellers± 2 °C
±1°C
±2 °C
Længde (metrisk) kabel:
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304,8 cm
305 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Nøjagtighed Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11715843 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±1°C 305 cm Hver
15243986 -50 °C til +260 °C -58 °F til +500,8 °F ±1 °C 304,8 cm Hver
11749725 -50 °C til +150 °C -58 °F til +302 °F ±1 °C mellem -30 til 150 °C, ellers± 2 °C 45,72 cm Hver
11779725 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±1 °C fra -20 °C til +100 °C 73,7 cm Hver
11729735 0 °C til 200 °C 32 °F til 392 °F ±2 °C 106,6 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11715843
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder
Letlæselige digitale termometre er kompakte at holde i hånden eller montere på væggen i begrænsede områder. Fisher Scientific™ Digitalt termometer med sonde af rustfrit stål er kemisk modstandsdygtigt over for de fleste syrer, baser og opløsningsmidler og kan bruges til at måle temperaturen på gasser, væsker, fødevarer og andre halvfaste stoffer.
  • Modellerne 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 og 14-648-46 har alarm, der kan indstilles til at advare brugeren om temperaturer, der overstiger sætpunkterne
  • Nogle modeller (såsom 15-077-16 og -15) har specielle funktioner, der udskriver temperatur, høj/lav hukommelse og tidspunkt på dagen; 15-077-29 termometer har ekstra timeralarmer
  • For et termometer i miniaturestørrelse, se model 15-077-32
Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og piercing fødevareprøver. Vandtætte termometre (modeller 15-077-9E, -9D og 14-648-46) er ideelle til våde laboratorier, områder med afvaskning og udendørs applikationer i landbrugs-, petrokemiske, fødevare- og farmaceutiske industrier.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Til brug med (applikation) Vådlaboratorier, nedvaskningsområder og udendørs applikationer i landbrugs-, petrokemiske, fødevare- og farmaceutiske industrier
Inkluderer Sugekop, magneter, Velcro™ , sporbart certifikat og 1,5V Silver Oxide batteri
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) sonde 5 tommer
Længde (metrisk) kabel 305 cm
Længde (metrisk) sonde 12.7 cm
Materiale Rustfrit stål
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 2 oz.
Vægt (metrisk) 56.6 g
Produkttype Sporbart digitalt termometer m/probe
Længde (engelsk) 4,75 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm