Få mere at vide
Karl Hecht™ Digitalt termometer
Beskrivelse
- Forlængerkabel: 100 cm.
- Metalprobe: 10 cm.
- Længde på metalproben og håndtaget: 19 cm
- Temperaturmåleområde: -50 °C til +260 °C.
- Temperaturdisplayopløsning: 0,1 °C til 0,5 °C.
- LCD-skærm.
- Kan vælges for Celsius eller Fahrenheit.
- Justerbare lange eller korte målecyklusser.
- Maksimal minimumsskærm med temperatur, programmerbar.
- Indikation for lavt batterisignal.
- Nedtællingstimer 99 t., 59 min.
- Komplet med batteri og brugsanvisninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 1,5V AAA batteri og brugsanvisning |
| Længde (metrisk) kabel | 100 cm |
| Længde (metrisk) sonde | 13 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Opløsning | ±0,1 °C imellem− 19,9 °C og 199,9 °C, ellers,± 1 °C |
| Vise | LCD-skærm |