Få mere at vide
TFA Dostmann Digitalt termo-hygrometer
Artikelnummer. 16436840
Skift visning
Fugtighedsområde:
20 til 95 %
Artikelnummer. Fugtighedsområde
16436840 20 til 95 %
1 options
Artikelnummer. 16436840 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 30.5027.02
På lager
Dette moderne ultra-flade blanke digitale termo-hygrometer er et ideelt instrument til overvågning af indeklimaet. Du kan nemt holde øje med temperatur og luftfugtighed. Hvis der vises et smiley-ikon, er værdierne ideelle. De højeste og laveste værdier gemmes og vises ved et tryk på en knap.
Mindst to tredjedele af en persons liv tilbringes indendørs. Om vi har det godt og godt hjemme afhænger i høj grad af kvaliteten af indeluften. Rum, der er for fugtige, favoriserer skimmelvækst, men alt for tør luft kan være skadeligt for vores helbred, og kæledyr, planter, trægulve og antikke møbler vil også lide. Dette moderne ultra-flade blanke termo-hygrometer er et ideelt instrument til overvågning af indeklimaet. Du kan nemt holde øje med temperatur og luftfugtighed og regulere den ved forsigtigt at opvarme og ventilere, når værdierne er uden for komfortzonen. Dette skaber et behageligt og sundt levemiljø og sparer endda på varmeudgifterne. Hvis der vises et smiley-ikon, er værdierne ideelle. De højeste og laveste værdier gemmes og vises ved et tryk på en knap.
  • For et sundt indeklima
  • Overvågning af indendørs temperatur og luftfugtighed
  • Maks.-min. værdier
  • Med Smiley som komfortniveauindikator
  • Ultra-fladt højglans design
Tekniske data
Type Digitalt termohygrometer
Fugtighedsområde 20 til 95 %
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C