Få mere at vide
TFA Dostmann Digitalt termo-hygrometer med komfortniveau
Artikelnummer. 17951312
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17951312 -10 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17951312 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 30.5053.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.97 DKK
    50.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.22 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Dette digitale termo-hygrometer er ideelt til overvågning af rumklimaet. Den særligt lille og kompakte enhed fylder næsten ikke og kan fastgøres til mange overflader med klæbepuden. Du kan nemt holde øje med rumtemperatur og luftfugtighed.
Dette termo-hygrometer fra TFA er ideelt til overvågning af rumklimaet. Den særligt lille og kompakte enhed fylder næsten ikke og kan nemt fastgøres til mange overflader med klæbepuden. Alternativt kan du bruge det medfølgende stativ. Du kan nemt holde øje med rumtemperaturen og luftfugtigheden og regulere den gennem målrettet opvarmning og ventilation. På denne måde skaber du et behageligt og sundt levemiljø og sparer endda på varmeudgifterne.
  • For et sundt indeklima
  • Overvågning af indendørs temperatur og luftfugtighed
  • Smiley for komfortniveau
  • Fleksibel at fastgøre med klæbende folie og stativ
  • Ekstra lille og kompakt
Tekniske data
Type Digitalt termohygrometer
Fugtighedsområde 10 til 99 %
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +50 °C