Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digitale vippeapparater
Artikelnummer. 16594612 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Stiktype Spænding
16594612 EU-, UK-, CN-stik 230 V
1 options
Artikelnummer. 16594612 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88882002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8315.00 DKK
    7908.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 406.38 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Standard Pack inkluderer Dimpled Rubber Mat 88882101 x 1, Rubber Strip 88882103 (6EA)
Bland prøver nøjagtigt og effektivt
Digitalt display med stor platform, nøjagtig hastighedskontrol og hurtig vinkeljustering for nem agitation af prøver
  • Digital visning af hastighed og tid
  • Hastighedsområde: 1 – 70 rpm
  • Let justerbar vippevinkel: 1°- 15°
  • Præcis hastighedskontrol:
  • ±1 rpm ≤ 50 rpm
  • ±2 rpm > 50 rpm
  • Maksimal belastning op til 4,5 kg
  • Bakkestørrelse passer til 6 x brøndplader
  • Timerområde: Kontinuerlig eller 1 sek. til 9999 min.
  • Valgfri skridsikker gummimåttebakke er designet til tallerkener, skåle, kulturflasker og poser
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
Certificeringer
cCSAus, CE, RoHS
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 1 til 15°
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm (≤50 rpm), ±2 rpm (>50 rpm)
Hastighedsområde 1 til 70 rpm
Elektriske krav 100/240 V
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,1 A
Produkttype Digitalt vippeapparat
Bæreevne (engelsk) 9.92 lb.
Certificeringer/compliance cCSAus, CE, RoHS
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Temperaturkontrol Digital
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Mål (D x B x H) Indvendig 390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 tommer)
Dimensioner (LxB) Platform 322 x 282 mm (12,7 x 11,1 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 tommer)
Højde (engelsk) 13,9 tommer
Højde (metrisk) 354 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 29.8 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 13.5 kg
Controller type LED
Model- Digitalt vippeapparat
Vise LED
Fugtighedsområde 20 % til 85 %
Inkluderer Bakke med gummimåtte med fordybninger x 1, gummistrimmel x 6, brugervejledning x 1, EU-stik x 1, UK-stik x 1, CHN-stik x 1
Platform stil Bakke
Timer rækkevidde 1 sek. til 9999 min., kontinuerlig
Garanti og servicetilbud 2 år