Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Digitalt refraktometer RFM340-M
Artikelnummer. 16339693
Skift visning
100 til 240 V, 50/60 Hz
Artikelnummer.
16339693 100 til 240 V, 50/60 Hz
1 options
Artikelnummer. 16339693 Leverandør Bellingham Stanley™ Leverandørnr. 1945
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Bellingham Stanley™ RFM340-M digitalt refraktometer med tre decimaler/0-100 Brix (1,58 RI) skalaer og Peltier-kontrol. Perfekt til måling og kontrol i krævende fødevarer, drikkevarer, kemiske og industrielle applikationer
  • Bordmodel til krævende fødevarer, drikkevarer, kemiske og industrielle Brix- eller RI-applikationer
  • Taktilt og robust tastatur med stor 10 cm skærm med højopløsning
  • One-touch-konfiguration af skala, temperatur og datalagring
  • Brugerdefinerede metoder eller valgt fra det indbyggede bibliotek
  • Flad prismeoverflade for nem rengøring
  • Bredstrålescanning for ikke-homogene prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Refraktometre, bordmodeller
Skala Range 0 til 100 Brix
Brydningsindeks 1,32 til 1,58
Nøjagtighed ±0,00002 (1,32 til 1,38 RI),± 0,00004 (1,38 til 1,58 RI); ±0,010 (0 til 30°Brix), ±0,030 (30 til 100°Brix)
Opløsning 0,000001 RI, 0,01/0,001 Brix
Måletid 4 sek.
Interface USB, Ethernet, RS232
Temperaturområde (metrisk) 0 °C eller 10 °C under omgivelsestemperaturen, alt efter hvad der er højere end 70 °C
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz