Få mere at vide
Brannan™ Digitalt Quick-Set Max Min termometer
Artikelnummer. 17371580
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17371580 -20 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17371580 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 12/430/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 DKK
    115.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.83 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Studie og robust opdateret max min termometer, der kombinerer analog stil med digitalt LCD-display for øget nøjagtighed og læsbarhed
  • Brannan unikt design
  • Tredobbelt display viser samtidig maksimum, minimum og aktuel temperatur
  • Ideelt instrument til at overvåge temperaturen effektivt
  • Høj nøjagtighed
  • Område -20 til +50 grader C/F (kan skiftes)
  • Klar, letlæselig LCD
  • Ophængskrog
  • Dobbelt skala° C &° F
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, RoSH og WEEE
Display Dimensioner 53 x 15 mm
Til brug med (applikation) At fortælle maksimal, nuværende og minimum temperatur samtidigt
Højde (engelsk) 8,19 tommer.
Højde (metrisk) 20.8 cm
Længde (metrisk) 7 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 0.37 lb.
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Oversigt Hvid
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
Kalibreret Ja
Batterilevetid 2 år
Batteritype 1 x AAA
Nøjagtighed ±1°C
Underafdeling 0,1 °C
Vise LCD
Bredde (metrisk) 7.8 cm