Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digital trykmåler
Artikelnummer. 15247948 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Trykområde:
-15 til 100psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trykområde Pakningsstørrelse
15247948 -15 til 100psi Hver
1 options
Artikelnummer. 15247948 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6895025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00 DKK
    433.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.52 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Meget nøjagtige, billige digitale målere, velegnet til adskillige applikationer og industrier. Cole-Parmer™ Digital trykmåler har et stort LCD-display for nem læsbarhed.
  • Designet til brug i adskillige applikationer og industrier:
    • Lufttryksmåling i marine og dykning
    • Filtrering
    • Kompressor og pneumatisk regulatormåling
    • Laboratorievakuum og trykmåling
    • Luftfart og forsvar
    • Generel OEM-brug, hvor der anvendes luft eller kompatible gasser, og der kan bruges messing.
  • Meget præcis
  • Omkostningseffektiv
  • Firecifret 1/2in. LCD display
    • psi
    • bar
    • mPA
    • kg/cm 2
  • Målere har en 1 3/4in. (44,5 mm) urskive og fås i tre stilarter:
    • 0 til 145psi i 1/8in. eller 1/4in. NPT(M) forbindelse
    • Vakuum til 100psi på 1/8in. NPT(M) forbindelse.
Tekniske data
Batterilevetid 1 år
Batteritype En 3V lithium (inkluderet)
Certificeringer/compliance CE-overholdelse
Tilslutningstype NPT: 1/8
Oversigt Vakuum til 100psi
Urskivestørrelse (engelsk) 1,75 tommer.
Opkaldsstørrelse (metrisk) 45 mm
Til brug med (applikation) Luft og kompatible gasser
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C til 55 °C
Befugtede dele Messing
Nøjagtighed 1 % fuldskala
Display Type LCD
Trykområde -15 til 100psi
Produkttype Digital trykmåler