Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digital Platform Rocker
Artikelnummer. p-9405002 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Artikelnummer. 17338272
Brand: Thermo Scientific™ 88882014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digital Platform Rocker giver en blid gyngende bevægelse til blanding af prøver. Designet til hybridisering, blotting og farvning eller affarvning af geler.
Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers giver blide bevægelser til blanding af prøver. Designet til hybridisering, blotting og farvning eller affarvmomaf geler.
  • Digital visning af hastighed og tid
  • Hastighedsområde: 1 – 70 rpm
  • Let justerbar vippevinkel: 1°- 48°(±24°)
  • Præcis hastighedskontrol:
  • ±1 rpm ≤ 50 rpm
  • ±2 rpm > 50 rpm
  • Timerområde: kontinuerlig, 1 s - 9999 min
  • Valgfri dobbelt platform for øget kapacitet.
  • Lastekapacitet: 8 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 1° til ±24° (48°)
Bæreevne (metrisk) 8 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 ≤50 rpm, ±2>50 rpm
Hastighedsområde 1 til 70 rpm
Elektriske krav 100/240 V
Strømstyrke 0,1 A
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Frekvens 50/60 Hz
Mål (D x B x H) Indvendig 390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 322 x 282 x 19 mm (12,7 x 11,1 x 0,75 tommer)
Forsendelsesvægt (engelsk) 29.8 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 13.5 kg
Nøjagtighed ±1°
Alarmer Akustisk alarm
Controller type Digital kontrol
Model- Digital Platform Rocker
Vise Digital
Fugtighedsområde 20 % til 85 %
Inkluderer Dimple Rubber Mat 88882102, Rubber Strips 88882103
Platform stil Bakke
Timer rækkevidde 1 sek. til 9999 min., kontinuerlig
Garanti og servicetilbud 2 år