Beskrivelse
Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers giver blide bevægelser til blanding af prøver. Designet til hybridisering, blotting og farvning eller affarvmomaf geler.
- Digital visning af hastighed og tid
- Hastighedsområde: 1 – 70 rpm
- Let justerbar vippevinkel: 1°- 48°(±24°)
- Præcis hastighedskontrol:
- ±1 rpm ≤ 50 rpm
- ±2 rpm > 50 rpm
- Timerområde: kontinuerlig, 1 s - 9999 min
- Valgfri dobbelt platform for øget kapacitet.
- Lastekapacitet: 8 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Vippevinkel | 1° til ±24° (48°) |
| Bæreevne (metrisk) | 8 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | ±1 ≤50 rpm, ±2>50 rpm |
| Hastighedsområde | 1 til 70 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V |
| Spænding | 100/240 V |
| Strømstyrke | 0,1 A |
| Produkttype | Digital Platform Rocker |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Stiktype | EU-, UK-, CN-stik |
| Vis mere |