Beskrivelse
Giver konstant hastighed, selv når viskositeten ændres. Velp Scientifica™ DHL Overhead Omrører er til medium/høj viskositet og giver mulighed for uovervåget drift.
- DLH guider brugeren gennem et lyst og letlæseligt display. Alle de vigtigste parametre, inklusive den indstillede hastighed, faktiske hastighed, drejningsmoment og timer er synlige med et øjeblik.
- Instrumentet er desuden udstyret med en digital timer , der kan indstilles op til 999:59 minutter med automatisk slukning.
- DLH er en intuitiv omrører, der sikrer sikkerhed med beskyttelse mod overbelastning, overstrøm og overophedning.
- Nem at installere, modstandsdygtig og med et lille fodaftryk er DLH dit bedste valg til prøver med mellemhøj viskositet.
- VELP DLH sikrer en jævn start og kraftig omrøring selv ved maksimal hastighed.
- DLH kan nå hastigheder på 2000 rpm og røre op til 40 liter . Enheden kan klare medium-høj viskositet med et maksimum på 50.000 mPas.
- Derudover tilbyder DLH et feedbacksystem, som sikrer konstant hastighed selv ved varierende viskositet.
- Den nemme borepatron er nem at lukke og kan rumme aksler med op til 10 mm diameter og kræver ikke noget værktøj.
- DLH er designet til at tilbyde en lang levetid selv under udfordrende driftsforhold.
- Den specielle technopolymer struktur og IP 40 garanterer god kemikalieresistens og speciel håndtering, idet den er blandt de letteste på markedet.
- Den robuste motor garanterer kontinuerlig drift gennem årene uden yderligere vedligeholdelsesomkostninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 50 til 2000 rpm |
| Volumen | 40 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 110/230 V |
| Watt | 190 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 196 x 80 x 230 mm |
| Højde (metrisk) | 230 mm |
| Bredde (metrisk) | 80 mm |
| Elektriske krav | 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |