Få mere at vide
Velp Scientifica™ DLS Digital Ovehead Omrørere
Artikelnummer. 13598550 Shop alle Velp produkter
Hastighed:
50 til 2000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13598550
Brand: Velp Scientifica™ F201A0155
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digital omrører med 40 Ncm moment, digitalt display og timer, der kan røre op til 25 l. Giver konstant hastighed, selv når viskositeten ændres. DLS Ovehead Omrørere giver mulighed for uovervåget drift.
  • DLS guider brugeren gennem et lyst og letlæseligt display. Alle de vigtigste parametre, inklusive den indstillede hastighed, faktiske hastighed, drejningsmoment og timer er synlige med et øjeblik.
  • Instrumentet er desuden udstyret med en digital timer , der kan indstilles op til 999:59 minutter med automatisk slukning.
  • DLS er en intuitiv omrører, der sikrer sikkerhed med beskyttelse mod overbelastning, overstrøm og overophedning.
  • Nem at installere, modstandsdygtig og med et lille fodaftryk er DLS dit bedste valg til prøver med mellemhøj viskositet.
  • VELP DLS sikrer en jævn start og kraftig omrøring selv ved maksimal hastighed!
  • DLS kan nå hastigheder på 2000 rpm og røre op til 25 liter. Enheden kan klare medium-høj viskositet med et maksimum på 25.000 mPa *s .
  • Derudover tilbyder DLS et feedback-system, som sikrer konstant hastighed selv ved varierende viskositet.
  • Den nemme borepatron er nem at lukke og kan rumme aksler med op til 10 mm diameter og kræver ikke noget værktøj.
  • DLS er designet til at tilbyde en lang levetid selv under udfordrende driftsforhold.
  • Den specielle technopolymer struktur og IP 40 garanterer god kemikalieresistens og speciel håndtering, idet den er blandt de letteste på markedet.
  • Den robuste motor garanterer kontinuerlig drift gennem årene uden yderligere vedligeholdelsesomkostninger.
Tekniske data
Hastighed 50 til 2000 rpm
Volumen 25 L
Vise LCD
Spænding 80/230 V
Watt 120 w
Dimensioner (L x B x H) 196 x 80 x 215 mm
Højde (metrisk) 215 mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Elektriske krav 80/230 V, 50/60 Hz, 120 W
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CEI EN 60529, IP 40
Chuck størrelse 1 til 10 mm
Materiale Technopolymer Epoxymalet aluminiumslegering
Model- DLS
Beskyttelsesklasse IP40
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Moment 40 Ncm
Viskositet 25.000 mPas
Vægt (metrisk) 2.5 kg