Få mere at vide
Fisherbrand™ Digital Multi-Tube Vortexer
Artikelnummer. 15559004 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Orbit:
3,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
15559004 3,6 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15559004
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Fisherbrand™ Digital Multi-Tube Vortexer rummer og blander sikkert op til 50 prøver samtidigt.
  • Kraftig permanent motor med kontinuerlig drift blander støjsvagt og raslefrit
  • Toppladen justeres langs to rustfri stålstolper; kan fjernes for nem adgang til prøven
  • Robust korrosionsbestandig base i rustfrit stål
  • Sugekopfødder dæmper bevægelse og forhindrer glidning
  • Kredsløb: 5,3 mm
  • Mikroprocessorstyret for præcise, gentagelige resultater
  • LED-skærm til hastighed og tid
  • Hastighedsområde: 500-2500 rpm (25 rpm trin)
  • Programmerbar timer (1 sek. til 160 timer)
  • Tidsindstillet eller kontinuerlig kørsel
  • Pulserende program kan betjenes i begge tilstande
  • 2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3,6 mm
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 500 til 2500 rpm
Spænding 230 V
Produkttype Vortexblander
Inkluderer Skumstativ til (50) 12 mm rør