Få mere at vide
Ohaus™ Digital Multi-Tube Vortex Mixer VXMTDG
Artikelnummer. 15797217 Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15797217
Brand: Ohaus™ 30392173
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Digital Multi-Tube Vortex Mixer VXMTDG er bygget robust for at give en stabil og pålidelig vortex-handling.
  • Ideel til applikationer, der kræver nøjagtighed og repeterbarhed
  • Behandl op til 50 prøver ad gangen
  • LED-display for hastighed og tid
  • Pulserende tilstand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3,6 mm
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 500 til 2500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 1 A
Strømstyrke 1 A
Dimensioner (L x B) 24.10 x 38.40 cm
Højde (engelsk) 16.00 tommer.
Højde (metrisk) 40.6 cm
Længde (engelsk) 9,50 tommer.
Længde (metrisk) 24.10 cm
Bredde (metrisk) 38.40 cm
Oversigt Vortex Mixer, Multi-Tube, VXMTDG, EU
Model- VXMTDG