Få mere at vide
SI Analytics™ Digitalt multi-parameter bærbart måler
Artikelnummer. 15728287
Skift visning
Display Type:
Grafisk, BW
Artikelnummer. Display Type
15728287 Grafisk, BW
1 options
Artikelnummer. 15728287 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 2FD354
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
SI Analytics™ Digital Multi-Parameter Portable Meter har et enkelt støbt silikonetastatur, der let kan rengøres med en blød børste under en vandstråle.
  • Parametre: pH, mV, O2 (mætning, koncentration, partialtryk), ledningsevne (spec. modstand, saltholdighed, TDS), temperatur, turbiditet
  • 1 universel målekanal
  • Beskyttelsesklasse IP 67
  • To felt-egnede vandtætte USB interfaces til tilslutning af memory sticks eller udvalgte printere og til dataoverførsel til pc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Datastyringsdetaljer Manuel, tidsstyret datalogger
Oversigt Mini USB-B interface
Display Type Grafisk, BW
Hukommelse Manuel: 500 datasæt; Automatisk: 4500 datasæt
Model- Multi 3510 IDS SET4
Strømforsyning 4 alkaliske batterier, USB