Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digital Mini Rotators
Artikelnummer. p-7084498 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Højde (engelsk):
5,1 tommer
Spænding:
230 V
Artikelnummer. 16524622
Brand: Thermo Scientific™ 88882008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Standard Pack inkluderer Universal Aluminium platform 88882105
Få nøjagtig og effektiv prøveblanding
Giver jævn, nøjagtig og orbital blanding af forskellige beholdere i laboratoriet
  • Hastighedsområde: 50 – 500 rpm
  • Præcis hastighedskontrol:
  • ±1 rpm (≤100 rpm)
  • ±1 % (101 - 450 rpm)
  • Orbital diameter: 10 mm
  • Maksimal belastning op til 4,5 kg
  • 2 timertilstande: Kontinuerlig, Timer
  • Multi-platform valg til brug af alle størrelser beholdere i laboratorierne.
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
Certificeringer
cCSAus, CE, RoHS
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 10 mm
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm (≤100 rpm), ±1 % (101 til 500 rpm)
Hastighedsområde 50 til 500 rpm
Spænding 230 V
Strømstyrke 40 VA
Produkttype Digital Mini Rotator
Bæreevne (engelsk) 9.92 lb.
Certificeringer/compliance cCSAus, CE, RoHS
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Frekvens 50/60 Hz
Mål (D x B x H) Indvendig 383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 tommer)
Dimensioner (LxB) Platform 310 x 284 mm (12,2 x 11,2 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 tommer)
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Højde (metrisk) 130 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 36.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 16.4 kg
Controller type LED
Model- Digital Mini Rotator
Vise LED
Fugtighedsområde 20 % til 85 %
Timer rækkevidde 1 min. til 99:59 t, kontinuerlig