Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digital Mini Rotators
Artikelnummer. 16524622 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Højde (engelsk):
5,1 tommer
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Stiktype Højde (engelsk) Spænding
16524622 EU-, UK-, CN-stik 5,1 tommer 230 V
1 options
Artikelnummer. 16524622 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88882008
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Standard Pack inkluderer Universal Aluminium platform 88882105
Få nøjagtig og effektiv prøveblanding
Giver jævn, nøjagtig og orbital blanding af forskellige beholdere i laboratoriet
  • Hastighedsområde: 50 – 500 rpm
  • Præcis hastighedskontrol:
  • ±1 rpm (≤100 rpm)
  • ±1 % (101 - 450 rpm)
  • Orbital diameter: 10 mm
  • Maksimal belastning op til 4,5 kg
  • 2 timertilstande: Kontinuerlig, Timer
  • Multi-platform valg til brug af alle størrelser beholdere i laboratorierne.
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
Certificeringer
cCSAus, CE, RoHS
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 10 mm
Roterende vinkel 0°
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm (≤100 rpm), ±1 % (101 til 500 rpm)
Hastighedsområde 50 til 500 rpm
Spænding 230 V
Strømstyrke 40 VA
Produkttype Digital Mini Rotator
Bæreevne (engelsk) 9.92 lb.
Certificeringer/compliance cCSAus, CE, RoHS
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Frekvens 50/60 Hz
Mål (D x B x H) Indvendig 383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 tommer)
Dimensioner (LxB) Platform 310 x 284 mm (12,2 x 11,2 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 tommer)
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Højde (metrisk) 130 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 36.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 16.4 kg
Controller type LED
Model- Digital Mini Rotator
Vise LED
Fugtighedsområde 20 % til 85 %
Timer rækkevidde 1 min. til 99:59 t, kontinuerlig