Få mere at vide
Fisherbrand™ Digital Mini Inkubator Opvarmning og Køling
Artikelnummer. 31703082 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31703082 20 L
1 options
Artikelnummer. 31703082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5370.85 DKK
    5194.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 176.46 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kompakt digital mini-inkubator med præcis opvarmning og køling fra -15 °C under omgivelsestemperatur til +60 °C
  • Fisherbrand Digitale inkubatorer har en indstilling af digital temperaturkontrol for nem og præcis betjening uden behov for eksterne termometre eller manuel finjustering.
  • Efter indstilling af temperaturen opvarmer eller køler inkubatoren straks modellerne, der kun køler med realtidskammertemperatur vist på det store LED-panel.
  • Med et fodaftryk på 33,5 x 37 cm har mini-inkubatorerne Fisherbrand store indre kamre, der kan opbevare kolber og flasker op til 2 L. Der er to justerbare hylder og en intern stikkontakt til at forsyne udstyret.
  • Digital temperaturkontrol
  • Personlig størrelse, 33,5 x 37 cm, fodaftryk 20 L
  • Accepterer flasker og flasker op til 2 l
  • Tilgængelig med køling
Tekniske data
Nøjagtighed 0.5°
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 20 L
Kammermateriale ABS-plast
Konvektion type Mekanisk
Materiale ABS-plast
Antal steder 1
Antal hylder 2
Stiktype EU
Relativ luftfugtighed 80%
Temperaturområde (metrisk) -15 °C fra omgivende til +60 °C
Type Laboratorieinkubator
Temperatur nøjagtighed 0,5 °C
Temperaturopløsning 1 °C
Temperaturensartethed ±1,5 °C
Dimensioner (L x B x H) 33.5 x 37 x 47.5 cm
Mål (LxBxH) Indvendig 26 x 23.5 x 32.5 cm
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Spænding 230 V