Få mere at vide
Gilson™ Digital mini inkubator
Artikelnummer. p-7184385 Shop alle Gilson produkter
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5 °C til 60 °C
Omgivende -15 °C til 60 °C
Stiktype:
EU
Artikelnummer. 16348611
Brand: Gilson™ 36110810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digital Mini Incubator med indbygget digital temperaturkontrol, så du kan indstille den indvendige temperatur nøjagtigt uden et eksternt termometer. To modeller fås kun til opvarmning eller opvarmning og køling, begge med små fodspor, der kan rumme store kolber.
  • Digital Mini Incubator bruger digitale temperaturkontroller til at indstille og overvåge den interne kammertemperatur med forbedret nøjagtighed i forhold til eksterne termometre og analoge kontroller.
  • Det store LED-panel viser den interne temperatur til hurtig gennemgang.
  • To modeller er tilgængelige:
    • Kun varme– temperaturområde fra +20 °C til 60 °C
    • Varm op og afkøl– temperaturområde på 5 °C til 60 °C
  • Plads til 2 L kolber i et lille fodaftryk, der sparer plads på bænken.
  • Den inkluderer to flytbare hylder og har en indbygget intern universaludgang til tilslutning af andre instrumenter såsom små shakers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 °C til 60 °C
Type Kun inkubator med opvarmning
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C ved 37 °C
Vægt (engelsk) 15 lb.
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Elektriske krav 50/60 Hz, 100/240 V
Spænding 100 til 240 V