Beskrivelse
- Digital Mini Incubator bruger digitale temperaturkontroller til at indstille og overvåge den interne kammertemperatur med forbedret nøjagtighed i forhold til eksterne termometre og analoge kontroller.
- Det store LED-panel viser den interne temperatur til hurtig gennemgang.
- To modeller er tilgængelige:
- Kun varme– temperaturområde fra +20 °C til 60 °C
- Varm op og afkøl– temperaturområde på 5 °C til 60 °C
- Plads til 2 L kolber i et lille fodaftryk, der sparer plads på bænken.
- Den inkluderer to flytbare hylder og har en indbygget intern universaludgang til tilslutning af andre instrumenter såsom små shakers.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Stiktype | EU |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5 °C til 60 °C |
| Type | Rugemaskine med kun opvarmning |
| Temperatur nøjagtighed | ±0,5 °C ved 37 °C |
| Vægt (engelsk) | 15 lb. |
| Vægt (metrisk) | 6.5 kg |
| Elektriske krav | 50/60 Hz, 100/240 V |
| Spænding | 100 til 240 V |