Få mere at vide
Ohaus™ Digital Microplate Vortex Mixer VXMPDG
Artikelnummer. 15732239 Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15732239
Brand: Ohaus™ 30392150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Digital Microplate Vortex Mixer VXMPDG er bygget robust for at give en stabil og pålidelig vortex-handling.
  • De OHAUS Digital Microplate Vortex Mixer er ideel til applikationer, der kræver gentagelige resultater
  • Designet til at ryste mikroplader eller rør
  • Mixeren har touchpad-kontroller og LED-skærme for nøjagtige hastigheds- (rpm) og tid (minutter og sekunder) resultater
  • Mikroprocessorstyring opretholder den indstillede hastighed for en stærk, ensartet blanding
  • Timeren vil vise forløbet tid, eller når den er programmeret til en brugerdefineret tidsgrænse, vil enheden slukke, når tiden når nul
  • Vælg mellem to driftsformer: 'Touch'-tilstand, som aktiverer blanding, når kophovedet er trykket ned, eller 'On'-tilstand, når mikropladetilbehøret bruges til kontinuerlig drift
  • Designet til kontinuerlig drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3.5 mm
Hastighedsområde On-tilstand: 300 til 2500 rpm, Touch-tilstand: 300 til 3500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A
Strømstyrke 0,13 A
Holder Mikroplader
Produkttype Mikroplade Vortex Mixer
Stiktype EU-stik
Dimensioner (L x B) 26.70 x 13.70 cm
Højde (engelsk) 4,50 tommer.
Højde (metrisk) 11.4 cm
Længde (engelsk) 10,50 tommer.
Længde (metrisk) 26.70 cm
Bredde (engelsk) 5,40 tommer.
Bredde (metrisk) 13.70 cm
Oversigt Vortex mixer, mikroplade, VXMPDG, EU
Model- VXMPDG
Antal stillinger 2