Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digital Microplate Shakers
Artikelnummer. p-7084497 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Spænding:
230 V
Artikelnummer. 16514622
Brand: Thermo Scientific™ 88882006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Standard Pack inkluderer standardplatform med 6 klemmer 88882115 installeret (størrelse til 4 mikroplader)
Få nøjagtig og effektiv prøveblanding
Stabil og præcis mikropladerystning med standard og forstørret platform, der kan ryste op til seks mikroplader på én gang.
  • Digital visning af hastighed og tid
  • Hastighedsområde: 150 – 1200 rpm
  • Præcis hastighedskontrol:
  • ±1 % af indstillet hastighed op til 299 rpm
  • ±2 % 300 til 1200 rpm
  • Orbital diameter: 2,5 mm
  • Maksimal belastning op til 4 kg
  • Timertilstand: op til 99t 59min
  • Valgfri stor platform anvendes til 6 mikroplader
  • Valgfri rørstativer anvendes til 1,5 ml, 15 ml og 50 ml rør
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
Certificeringer
cCSAus, CE, RoHS
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 2.5 mm
Bæreevne (metrisk) 1 kg ved 1200 rpm, 4 kg ved ≤400 rpm
Hastighedskontrol nøjagtighed 1 rpm
Hastighedsområde 150 til 1200 rpm
Elektriske krav 100/240 V
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Strømstyrke 72 VA
Produkttype Digital mikropladeryster
Certificeringer/compliance cCSAus, CE, RoHS
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Mål (D x B x H) Indvendig 383 x 260 x 145 mm (15,1 x 10,2 x 5,7 tommer)
Dimensioner (LxB) Platform 275 x 235 mm (10,8 x 9,3 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 tommer)
Længde (engelsk) platform 10,8 tommer
Længde (metrisk) platform 275 mm
Bredde (engelsk) platform 9,3 tommer
Bredde (metrisk) platform 235 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 33 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 15 kg / 33 lbs
Vægt (engelsk) 28.2 lb.
Vægt (metrisk) 12.8 kg
Controller type LED
Model- Digital mikropladeryster
Vise LED
Til brug med (udstyr) Vippe, rotator, blanding
Fugtighedsområde 20 til 80 %
Platform stil Bakke
Timer rækkevidde 1 min. til 99:59 timer