Få mere at vide
Scientific Industries Digital MicroPlate Genie Pulse
Artikelnummer. 12693115 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Holder:
1 mikroplade
Platform stil:
Enkelt mikropladeholder
Dimensioner (L x B x H):
16,5 x 16,5 x 16,5 cm (6,5 x 6,5 x 6,5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Platform stil Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12693115 1 mikroplade Enkelt mikropladeholder 16,5 x 16,5 x 16,5 cm (6,5 x 6,5 x 6,5 tommer) Hver
1 options
Artikelnummer. 12693115 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041395
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Digital MicroPlate Genie Pulse tilbyder præcis hastighedskontrol og ægte pulserende handling for en mere tilfældig bevægelse, hvilket resulterer i grundig blanding.
  • Aggressiv blandingshastighed for fuldstændig og ensartet blanding i ethvert mikropladeformat
  • Lille hvirvelbane på 1,0 mm til grundig blanding, uanset prøvens viskositet, selv i plader med 384 brønde
  • Hastighed og kredsløb kombineres for at tilbyde ægte vortex-handling i hver brønd på en mikroplade. Accepter holdere til PCR-plader ved hjælp af tilbehørssæt (sælges separat)
  • Programmerbar pulseringstid mellem 0 og 99 minutter
  • Funktionel i kølerum og inkubatorer til temperaturfølsomme applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 1,0 mm dia.
Bæreevne (metrisk) 0.5 kg
Hastighedsområde 500 til 2850 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 38 °C
Strømstyrke 0,5 A
Holder 1 mikroplade
Produkttype Mikropladeryster
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 100 °F
Frekvens 50 Hz
Dimensioner (L x B x H) 16,5 x 16,5 x 16,5 cm (6,5 x 6,5 x 6,5 tommer)
Længde (engelsk) platform 6,5 tommer.
Længde (metrisk) platform 165 mm
Bredde (engelsk) platform 6,5 tommer.
Bredde (metrisk) platform 165 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 7 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 3.2 kg
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Controller type Digital
Model- Digital MicroPlate Genie Pulse
Vise LCD
Fugtighedsområde 95%
Inkluderer Mikroplademixer, mat
Motortype Skraveret stang
Platform stil Enkelt mikropladeholder
Timer rækkevidde 0 til 99 min. eller kontinuerligt