Få mere at vide
Scientific Industries Digital MicroPlate Genie Pulse
Artikelnummer. 16687652 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Holder:
1 Standard SBS Mikroplade
4 standard SBS-mikroplader
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
16687652 1 Standard SBS Mikroplade Hver
16697662 4 standard SBS-mikroplader -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16687652 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SI0403A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En digital mikroplademixer ideel til applikationer såsom blanding af små volumer, PCR-forberedelse, fordøjelser samt celleforstyrrelser.
  • Eksklusiv præcis vortex-kredsløb garanterer ægte vortex-virkning i hver brønd på mikropladen til enhver tid
  • Nøjagtig hastigheds- og tidskontrol garanterer enestående pålidelighed og blandingskonsistens
  • Aggressiv vortexing med fuldstændig og ensartet blanding selv i plader med 384 brønde
  • 1,0 mm kredsløb for grundig blanding uanset prøvens viskositet
  • Intuitivt LCD-skærm let at bruge og fuldt programmerbart for hastighed og tid
  • Unikt ventilationssystem beskytter mikropladerne mod uønsket varme
  • Ventilatoren (placeret i bunden af enheden) leder luft nedad og ud af enheden
  • Accepterer de fleste standard mikroplader, selv PCR plader med tilgængeligt sæt
  • Multi- MicroPlate-model giver blandefunktion med op til 4 mikroplader eller 8 med valgfri tilbehørsbakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 1 mm
Hastighedsområde 500 til 2850 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 38 °C
Watt 115 W
Strømstyrke 0,5 A
Holder 1 Standard SBS Mikroplade
Produkttype Digital MicroPlate Genie Pulse
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 6,5 tommer.
Dybde (metrisk) 165 mm
Dimensioner (L x B x H) 6,5 x 6,5 x 6,5 tommer.
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 165 mm
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Længde (metrisk) 165 mm
Bredde (engelsk) 6,5 tommer.
Bredde (metrisk) 165 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 7 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 3.2 kg
Vægt (engelsk) 6.1 lb.
Vægt (metrisk) 2.75 kg
Controller type Digitalt tastatur med digital hastigheds- og tidsvisning
Vise Digital hastighed og tid
Til brug med (udstyr) Mikroplader
Inkluderer Silikone måtte
Motortype Skraveret stang
Antal stillinger 1
Driftsbetingelser Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt
Platform stil Enkelt mikroplade
Timer rækkevidde 0 til 99 min., Kontinuerlig